Learn More
Diclorhidrato de 1-(8-cloro-5-isoquinolinasulfonil)piperazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-(8-Chloro-5-isoquinolinesulfonyl)piperazine dihydrochloride |
| CAS | 355115-40-1 |
| Fórmula molecular | C13 H14 Cl N3 O2 S . 2 Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14ClN3O2S.2ClH/c14-12-1-2-13(10-3-4-16-9-11(10)12)20(18,19)17-7-5-15-6-8-17;;/h1-4,9,15H,5-8H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Clc1ccc(c2ccncc12)S(=O)(=O)N3CCNCC3 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-5-piperazin-1-ilsulfonilisoquinolina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 384.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.0029 |