Learn More
1-(8-Cloro-11-(4-metilpiperazina-1-il)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepina-5-il)etanola, TRC
Código de producto. 30007414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007414 50 mg 50 miligramos
30003551 500 mg 500 miligramos
30006101 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36755350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1025951-76-1
Fórmula molecular C20H21ClN4O
Peso molecular (g/mol) 368.86
Sinónimo 5-Acetyl-8-chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo-(b,e)(1,4)-diazepine, Clozapine Impurity, 1-[8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-5-yl]ethanone
Nombre IUPAC 1-[3-cloro-6-(4-metilpiperazina-1-il)benzo[b][1,4]benzodiacepina-11-il]etanola
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3N(C(=O)C)c4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(8-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-5-yl)ethanone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21ClN4O/c1-14(26)25-18-6-4-3-5-16(18)20(24-11-9-23(2)10-12-24)22-17-13-15(21)7-8-19(17)25/h3-8,13H,9-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.1404