Learn More
1,8-(ácido bismaleámico)trietilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1,8-Bis-maleamic Acid)triethyleneglycol |
| CAS | 125008-83-5 |
| Fórmula molecular | C14 H20 N2 O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O8/c17-11(1-3-13(19)20)15-5-7-23-9-10-24-8-6-16-12(18)2-4-14(21)22/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)(H,21,22)/b3-1-,4-2- |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C(=O)NCCOCCOCCNC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-4-[2-[2-[2-[[(Z)-3-carboxiprop-2-enoil]amino]etoxi]etoxi]etilamino]-4-oxobut-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 344.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.122 |