Learn More
1,8-bis(maleimido)trietilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,8-Bis-maleimidotriethyleneglycol |
| CAS | 115597-84-7 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N2 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O6/c17-11-1-2-12(18)15(11)5-7-21-9-10-22-8-6-16-13(19)3-4-14(16)20/h1-4H,5-10H2 |
| SMILES | O=C1C=CC(=O)N1CCOCCOCCN2C(=O)C=CC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[2-[2-(2,5-dioxopirrol-1-il)etoxi]etoxi]etil]pirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 308.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.1008 |