Learn More
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene, TRC
Código de producto. 30137741
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137741 50 g 50 g
30137112 25 g 25 g
30009126 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB42976050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20734-58-1
Fórmula molecular C14H18N2
Peso molecular (g/mol) 214.31
Sinónimo N,N,N’,N’-Tetramethyl-1,8-diaminonaphthalene, N,N,N’,N’-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, N1,N1,N8,N8-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, Proton Sponge
Nombre IUPAC 1-N,1-N,8-N,8-N-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
SMILES CN(C)c1cccc2cccc(N(C)C)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2/c1-15(2)12-9-5-7-11-8-6-10-13(14(11)12)16(3)4/h5-10H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.147