Learn More
1,8,9-Trihydroxyanthracene, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11469816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469816 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11469816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20303.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Applications
Dithranol was used as a matrix in MALDI TOF mass spectrometry measurements of sol-gel films for DNA microarray applications. It was also used as matrix in matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) and liquid secondary ion-tandem mass spectrometry (LSI-MS/MS) for the analysis of synthetic polymers to generate values for the average mass and the mass of the end groups. It was also used in MALDI-MS for direct detection of condensed tannins in bark. It is successfully used for the treatment of psoriasis.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in acetic acid, chloroform (20 mg/mL), acetone, benzene, solutions of alkali hydroxides, fixed oil. Slightly soluble in 95% ethanol, alcohol, ether, and glacial acetic acid.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1143-38-0
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD00053409
Clave InChI NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
PubChem CID 2202
ChEBI CHEBI:37510
Nombre IUPAC 1,8-dihidroxi-9,10-dihidroantracen-9-ona
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8,9-Trihydroxyanthracene
Punto de fusión 177°C to 181°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2054360
Índice Merck 14,684
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 97%