Learn More
1,8,15,22-Tetrazaciclooctacosano-2,7,16,21-tetraona, TRC
Código de producto. 30450860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30450860 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30450860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76452010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1,8,15,22-Tetrazacyclooctacosane-2,7,16,21-tetraone
CAS 4238-35-1
Fórmula molecular C24 H44 N4 O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo Nylon 6,6 Dimer
Fórmula InChI InChI=1S/C24H44N4O4/c29-21-13-5-6-15-23(31)27-19-11-3-4-12-20-28-24(32)16-8-7-14-22(30)26-18-10-2-1-9-17-25-21/h1-20H2,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)
SMILES O=C1CCCCC(=O)NCCCCCCNC(=O)CCCCC(=O)NCCCCCCN1
Nombre IUPAC 1,8,15,22-tetrazaciclooctacosano-2,7,16,21-tetrona
Peso molecular (g/mol) 452.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.3363
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.