Learn More
1,8,15,22-tetraazaciclononacosano-2,9,16,23-tetrona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,8,15,22-Tetraazacyclononacosane-2,9,16,23-tetrone |
| CAS | 5834-63-9 |
| Fórmula molecular | C24 H44 N4 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H44N4O4/c29-21-13-5-1-9-17-25-22(30)14-6-2-11-19-27-24(32)16-8-4-12-20-28-23(31)15-7-3-10-18-26-21/h1-20H2,(H,25,30)(H,26,29)(H,27,32)(H,28,31) |
| SMILES | O=C1CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCN1 |
| Nombre IUPAC | 1,8,15,22-tetrazaciclooctacosano-2,9,16,23-tetrona |
| Peso molecular (g/mol) | 452.631 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.336 |