Learn More
1,7-fenantrolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10336494
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 7-Phenanthroline
CAS 230-46-6
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77°C to 78°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H8N2
Número MDL MFCD00004971
Cantidad 1 g
Sinónimo pyridino 2,3-f quinoline, ccris 7840, 1,7 phenanthroline, acmc-20ap0u, opera_id_785, 1,7-phenanthroline
Clave InChI OZKOMUDCMCEDTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C2C(C=CC3=NC=CC=C23)=C1
Nombre IUPAC 1,7-fenantrolina
Peso molecular (g/mol) 180.21
PubChem CID 67473
ChEBI CHEBI:36418
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,7-Phenanthroline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.