Learn More
1,7-Octadiino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772211 10 g Frasco de vidrio 10 g
10002100 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171340100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.90€
    78.65€ / 10 g
    Ahorro 8.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 871-84-1 | C8H10 | 106.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871-84-1
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Número MDL MFCD00008580
Clave InChI DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70099
Nombre IUPAC octa-1,7-diino
SMILES C#CCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 7-Octadiyne
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 135.0°C to 136.0°C
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡C(CH2)4C≡CH
Índice de refracción 1.4454 to 1.4474
Cantidad 10 g
Beilstein 01, II, 248
Gravedad específica 0.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,7-Octadiyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.