Learn More
1,7-Octadiino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462508 50 g 50 g
11452508 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15829.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 871-84-1 | C8H10 | 106.17 g/mol
1,7-Octadiyne is an useful bifunctional chain extension unit. It participates in the formation of uranium(IV) vinyl complexes. It reacts with frustrated Lewis pair P(o-tolyl)3/B(C6F5)3 by acetylene C-C coupling to yield the zwitterionic product. It undergoes the reductive cyclization during reaction with Re2Cl4(?-dppm)2 (dppm = Ph2PCH2PPh2) and affords quadruply bonded dirhenium(III) complex Re2Cl3(?,η2-C8H7)(?-dppm)2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,7-octadiino es una unidad de extensión de cadena bifuncional útil. Participa en la formación de complejos vinílicos de uranio(IV). Reacciona con el par frustrado de Lewis P(o-tolil)3/B(C6F5)3 por el acoplamiento de acetileno C-C para producir el producto zwitteriónico. Se somete a la ciclización reductora durante la reacción con Re2Cl4(μ-dppm)2 (dppm = Ph2PCH2PPh2) y permite el complejo de dirrenio(III) Re2Cl3(μ,η2-C8H7)(μ-dppm)2 cuádruplemente enlazado.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871-84-1
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Número MDL MFCD00008580
Clave InChI DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70099
Nombre IUPAC octa-1,7-diino
SMILES C#CCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Octadiyne
Densidad 0.81
Punto de ebullición 135°C to 136°C
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.446
Cantidad 50 g
Número UN UN3295
Beilstein 1697275
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,7-Octadiyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,7-Octadiyne