Learn More
1,7-heptanodiol, TRC
Código de producto. 30407124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407124 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30407124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2799505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Heptanediol
CAS 629-30-1
Fórmula molecular C7 H16 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,7-Dihydroxyheptane, NSC 3821, α,ω-Heptanediol, ω-Heptanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2
SMILES OCCCCCCCO
Nombre IUPAC heptano-1,7-diol
Peso molecular (g/mol) 132.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.115