Learn More
1,7-Heptanodiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382496 5 g 5 g
11392496 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06384.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 629-30-1 | C7H16O2 | 132.203 g/mol
1,7-Heptanediol is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,7-heptanediol se utiliza en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua y ligeramente soluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes reductores, agentes oxidantes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y cloroformatos. Almacenar lejos de cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-30-1
Fórmula molecular C7H16O2
Peso molecular (g/mol) 132.203
Número MDL MFCD00002987
Clave InChI SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,7-heptanediol, 1,7-dihydroxyheptane, heptamethylene glycol, alpha,omega-heptanediol, .alpha.,.omega.-heptanediol, a,?-heptanediol, 1,7-heptandiol, .omega.-heptanediol, pubchem11489, acmc-1bsor
PubChem CID 12381
Nombre IUPAC heptano-1,7-diol
SMILES C(CCCO)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Heptanediol
Punto de fusión 17°C to 18°C
Densidad 0.953
Punto de ebullición 258°C to 260°C
Temperatura de inflamación 127°C (260°F)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 5 g
Beilstein 1633482
Información de solubilidad Soluble in water,slightly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.2
Porcentaje de pureza 98%