Learn More
1,7-Heptanodiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10494535 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10494535 1 g Frasco de vidrio 1 g
10346750 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10494535 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120350010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 629-30-1 | C7H16O2 | 132.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-30-1
Fórmula molecular C7H16O2
Peso molecular (g/mol) 132.2
Número MDL MFCD00002987
Clave InChI SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,7-heptanediol, 1,7-dihydroxyheptane, heptamethylene glycol, alpha,omega-heptanediol, .alpha.,.omega.-heptanediol, a,?-heptanediol, 1,7-heptandiol, .omega.-heptanediol, pubchem11489, acmc-1bsor
PubChem CID 12381
Nombre IUPAC heptano-1,7-diol
SMILES C(CCCO)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 7-Heptanediol
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 17°C to 19°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9510g/mL
Punto de ebullición 259°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO(CH2)7OH
Índice de refracción 1.4535 to 1.4565
Cantidad 1 g
Beilstein 01, 489
Gravedad específica 0.951
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido después derretirse