Learn More
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O2/c1-3-7-10-9(5-1)6-2-4-8-11-9/h1-8H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.115 |