Learn More
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecano, TRC
Código de producto. 30372825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30372825 5 g -
30373505 1 g 1 g
30382743 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30372825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4863255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180-84-7
Fórmula molecular C9 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 156.22
Sinónimo 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane, Olean
Nombre IUPAC 1,7-dioxaspiro[5.5]undecano
SMILES C1CCC2(CCCCO2)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O2/c1-3-7-10-9(5-1)6-2-4-8-11-9/h1-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.115