Learn More
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460237 100 g 100 g
11440237 5 g 5 g
11450237 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21664.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 180-84-7 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Suitable for use in organic farming.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Apto para su uso en agricultura orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 1,0 g/l.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180-84-7
Fórmula molecular C9H16O2
Peso molecular (g/mol) 156.225
Número MDL MFCD00011578
Clave InChI GBBVHDGKDQAEOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olean, unii-khi3qeq4zj, 1,7-dioxaspiro 5,5 undecane, khi3qeq4zj, r-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, s-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olive-fly ketal, eco-trap
PubChem CID 67437
Nombre IUPAC 1,7-dioxaspiro[5.5]undecano
SMILES C1CCOC2(C1)CCCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Densidad 1.02
Punto de ebullición 193°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.464
Cantidad 100 g
Beilstein 105997
Información de solubilidad Soluble in water 1.0g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza 98%