Learn More
1,7-dimetilxantina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309938 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309938 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12765300AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraxanthine
CAS 611-59-6
Nombres de analitos o componentes Paraxanthine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H8 N4 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,7-dimethyl-, Paraxanthine (6CI,7CI,8CI), 1,7-Dimethylxanthine, 3,7-Dihydro-1,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, NSC 400018, 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Caffeine Imp. F (EP), Paraxanthine, Caffeine Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)
SMILES CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
Nombre IUPAC 1,7-dimetil-3H-purina-2,6-diona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 180.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0647 g/mol