Learn More
Ácido 1,7-dimetilúrico, TRC
Código de producto. 30379421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30379421 25 mg 25 miligramos
30377308 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47969525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Dimethyluric Acid
CAS 33868-03-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H8 N4 O3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)9-7(14)11(2)5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,14)
SMILES CN1C(=O)NC2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O
Nombre IUPAC 1,7-dimetil-3,9-dihidropurina-2,6,8-triona
Peso molecular (g/mol) 196.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0596
Porcentaje de pureza >95