Learn More
Ácido 1,7-dimetilúrico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,7-Dimethyluric Acid-d3 |
| CAS | 1189713-08-3 |
| Fórmula molecular | C7H5D3N4O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)9-7(14)11(2)5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,14)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 199.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0785 |