Learn More
1,7-dimetilnaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,7-Dimethylnaphthalene |
| CAS | 575-37-1 |
| Fórmula molecular | C12 H12 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Naphthalene, 1,7-dimethyl-, 1,7-Dimethylnaphthalene, NSC 60773 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12/c1-9-6-7-11-5-3-4-10(2)12(11)8-9/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc2cccc(C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 1,7-dimetilnaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 156.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0939 |