Learn More
1,7-Dimetilfluoreno, TRC
Código de producto. 30011020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011020 50 mg 50 miligramos
30012102 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46573050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 442-66-0
Fórmula molecular C15 H14
Peso molecular (g/mol) 194.27
Sinónimo 1,7-dimethyl-9H-fluorene, Gibberen, Gibberene
Nombre IUPAC 1,7-dimetil-9H-fluoreno
SMILES Cc1ccc2c(Cc3c(C)cccc23)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Dimethylfluorene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14/c1-10-6-7-13-12(8-10)9-15-11(2)4-3-5-14(13)15/h3-8H,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1096