Learn More
1,7-dimetil-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona (paraxantina; 1,7-dimetilxantina), Mikromol™
Descripción
1,7-dimetil-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona (paraxantina; 1,7-dimetilxantina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paraxanthine |
| CAS | 611-59-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Paraxanthine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H8 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,7-dimethyl-, Paraxanthine (6CI,7CI,8CI), 1,7-Dimethylxanthine, 3,7-Dihydro-1,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, NSC 400018, 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Caffeine Imp. F (EP), Paraxanthine, Caffeine Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13) |
| SMILES | CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O |
| Nombre IUPAC | 1,7-dimetil-3H-purina-2,6-diona |
| Mostrar más |