Learn More
1,7-dihidroxinaftaleno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,7-Dihydroxynaphthalene |
| CAS | 575-38-2 |
| Fórmula molecular | C10H8O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | NC 002, NSC 62686, 1,7-Naphthalenediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O2/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,11-12H |
| SMILES | Oc1ccc2cccc(O)c2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0524 |