Learn More
1,7-Dihidroxinaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317649 25 g 25 g
11307649 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28261.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 575-38-2 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una materia prima importante y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 575-38-2
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.172
Número MDL MFCD00035720
Clave InChI ZUVBIBLYOCVYJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,7-dihydroxynaphthalene, 1,7-naphthalenediol, napthalene-1,7-diol, unii-7d42f605cs, ccris 7895, 1,7 dihydroxynaphthalene, 2,8-dihydroxynaphthalene, acmc-1aqz2, unii-m7uz7bfo3a component
PubChem CID 68462
Nombre IUPAC naftaleno-1,7-diol
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)O)C(=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Dihydroxynaphthalene
Punto de fusión 180°C to 184°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 97%