Learn More
1,7-Dideazaadenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,7-Dideazaadenine |
| CAS | 74420-00-1 |
| Fórmula molecular | C7H7N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H3,8,9,10) |
| SMILES | Nc1ccnc2[nH]ccc12 |
| Nombre IUPAC | 1H-pirrolo[2,3-b]piridin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 133.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.064 |