Learn More
1,7-dicloroheptán-4-uno, TRC
Código de producto. 30382794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382794 100 mg
30371369 500 mg
30375169 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD433428100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40624-07-5
Fórmula molecular C7H12OCl2
Peso molecular (g/mol) 183.07
Nombre IUPAC 1,7-dicloroheptano-4-uno
SMILES ClCCCC(=O)CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Dichloroheptan-4-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12Cl2O/c8-5-1-3-7(10)4-2-6-9/h1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0265