Learn More
1,7-dicloro-octametiltetrasiloxano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,7-Dichloro-octamethyltetrasiloxane |
| CAS | 2474-02-4 |
| Fórmula molecular | C8H24Cl2O3Si4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H24Cl2O3Si4/c1-14(2,9)11-16(5,6)13-17(7,8)12-15(3,4)10/h1-8H3 |
| SMILES | C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)Cl |
| Nombre IUPAC | cloro- cloro(dimetil)silil]oxi-dimetilsilil]oxi-dimetilsilil]oxi-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 351.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.018 |