Learn More
1,7-dibromoheptano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,7-Dibromoheptane |
| CAS | 4549-31-9 |
| Fórmula molecular | C7 H14 Br2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Heptane, 1,7-dibromo-, 1,7-Dibromoheptane, Heptamethylene dibromide, NSC 56149 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2 |
| SMILES | BrCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1,7-dibromoheptano |
| Peso molecular (g/mol) | 257.9941 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.9462 |