Learn More
1,7-Diaminoheptano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317875 25 g 25 g
11307875 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02853.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 646-19-5 | C7H18N2 | 130.24 g/mol
1,7-Diaminoheptane is used in the preparation of 7-amino-1-guanidinooctane and 1,7-diamino-trans-hept-3-ene, which is used as a deoxyhypusine synthase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,7-diaminoheptano participa en la preparación de 7-amino-1-guanidinooctane y 1,7-diamino-trans-hept-3-ano, que se utiliza como inhibidor de la sintasa de deoxihipusina.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, acetona, éter y benceno.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-19-5
Fórmula molecular C7H18N2
Peso molecular (g/mol) 130.24
Número MDL MFCD00008246
Clave InChI PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine
PubChem CID 69533
Nombre IUPAC heptano-1,7-diamina
SMILES NCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Diaminoheptane
Punto de fusión 26°C to 30°C
Densidad 0.86
Punto de ebullición 223°C to 225°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal H2N(CH2)7NH2
Índice de refracción 1.459
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 1734159
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,acetone,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.24
Porcentaje de pureza 98%