Learn More
1,7-Di(2-metoxifenoxi)-2,6-dihidroxi-4-oxaheptano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol] |
| CAS | 1797132-23-0 |
| Fórmula molecular | C20 H26 O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1,1'-oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)-, 1,1'-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol], 1,1'-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)-2-propanol], Guaifenesin Imp. C (EP), Bisether of Guaifenesin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O7/c1-23-17-7-3-5-9-19(17)26-13-15(21)11-25-12-16(22)14-27-20-10-6-4-8-18(20)24-2/h3-10,15-16,21-22H,11-14H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccccc1OCC(O)COCC(O)COc2ccccc2OC |
| Nombre IUPAC | 1-[2-hidroxi-3-(2-metoxifenoxi)propoxi]-3-(2-metoxifenoxi)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 378.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.1679 |