Learn More
1,7-bis(terc-butoxicarbonilmetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497565 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15497565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26293.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 162148-48-3 | C20H40N4O4 | 400.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio en la preparación de agentes quelantes.
Solubilidad
Soluble en acetona, acetonitrilo, acetato de etilo, cloroformo, ciclohexano. Insoluble en agua.
Notas
higroscópicas. Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Bis(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CAS 162148-48-3
Fórmula molecular C20H40N4O4
Número MDL MFCD09263303
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo di-tert-butyl 2,2'-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diyl diacetate, 1,7-bis tert-butoxycarbonylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diacetic acid 1,7-bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-7-2-tert-butoxy-2-oxoethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl acetate, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-bis t-butyl acetate, 1,7-bis carbo-tert-butoxymethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-bis acetic acid tert-butyl ester, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diacetic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-7-2-tert-butoxy-2-oxo-ethyl-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl acetate, tert-butyl 2-7-2-2-methylpropan-2-yl oxy-2-oxoethyl-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl acetate
Información de solubilidad Soluble in acetone,acetonitrile,ethyl Acetate,chloroforme,cyclohexane. Insoluble in water.
Clave InChI OERWIIJOLSXGAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CCNCC1
Nombre IUPAC terc-butil 2-{7-[2-(terc-butoxi)-2-oxoetil]-1,4,7,10-tetraazaciclodecano-1-il}acetato
Peso molecular (g/mol) 400.56
PubChem CID 393881
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.56