Learn More
1,7-bis-(5-oxohexil)-3-metilxantina, Mikromol™
Código de producto. 30052124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052124 25 mg 25 miligramos
30051069 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052124 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0875.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,7-bis-(5-oxohexil)-3-metilxantina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Bis-(5-oxohexyl)-3-methylxanthine
CAS 200556-62-3
Nombres de analitos o componentes 1,7-Bis-(5-oxohexyl)-3-methylxanthine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H26 N4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,7-Bis-(5-oxohexyl)-3-methylxanthine, Pentoxifylline Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26N4O4/c1-13(23)8-4-6-10-21-12-19-16-15(21)17(25)22(18(26)20(16)3)11-7-5-9-14(2)24/h12H,4-11H2,1-3H3
SMILES CN1C(=O)N(CCCCC(=O)C)C(=O)c2c1ncn2CCCCC(=O)C
Nombre IUPAC 3-metil-1,7-bis(5-oxohexil)purina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 362.42
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1954 g/mol