Learn More
1-(7-Amino-2-metil-1-benzofuran-3-il)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(7-Amino-2-methyl-1-benzofuran-3-yl)ethanone |
| CAS | 174186-83-5 |
| Fórmula molecular | C11H11NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO2/c1-6(13)10-7(2)14-11-8(10)4-3-5-9(11)12/h3-5H,12H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1c(C)oc2c(N)cccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-(7-amino-2-metil-1-benzofuran-3-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 189.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.079 |