Learn More
Oxima de 1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ona, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10262532
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10262532 1 g 1 g
10120582 10 g 10 g
11320547 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10262532 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09928DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 13559-66-5
Fórmula molecular C10H17NO
Peso molecular (g/mol) 167.252
Número MDL MFCD00210161
Clave InChI OVFDEGGJFJECAT-DHZHZOJOSA-N
Sinónimo 2-bornanone oxime, camphor, d-oxime, 2-camphanone oxime, camphoroxime, bornan-2-one oxime, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one oxime, +-camphor oxime, camphor oxime, d-camphor oxime, camphor, oxime 6ci,7ci,8ci
PubChem CID 5908504
Nombre IUPAC (NE)-N-(4,7,7-trimetil-3-biciclo[2.2.1]heptanilideno)hidroxilamina
SMILES CC1(C2CCC1(C(=NO)C2)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 7, 7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one oxime
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.25
Porcentaje de pureza 97%