Learn More
Clorhidrato 1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10217762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10217762 1 g 1 g
10066764 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10217762 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00128DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 32768-19-7
Fórmula molecular C10H20ClN
Peso molecular (g/mol) 189.727
Número MDL MFCD00180693
Clave InChI XVVITZVHMWAHIG-VMKQZJJLSA-N
Sinónimo 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-amine hydrochloride, bornylamine, hydrochloride, bornylamine hydrochloride, 1,7,7-trimethylnorbornan-2-amine, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-2-ylamine, chloride, 4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-amine hydrochloride
PubChem CID 55283045
Nombre IUPAC (1R,4R)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-amina;clorhidrato
SMILES CC1(C2CCC1(C(C2)N)C)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 7, 7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.73
Porcentaje de pureza 97%