Learn More
Clorhidrato 1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10066764
Clorhidrato 1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10066764
10 g, 10 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. 10066764
Marca: Thermo Scientific Maybridge RDP00128EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 32768-19-7
Fórmula molecular C10H20ClN
Peso molecular (g/mol) 189.727
Número MDL MFCD00180693
Clave InChI XVVITZVHMWAHIG-VMKQZJJLSA-N
Sinónimo 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-amine hydrochloride, bornylamine, hydrochloride, bornylamine hydrochloride, 1,7,7-trimethylnorbornan-2-amine, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-2-ylamine, chloride, 4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-amine hydrochloride
PubChem CID 55283045
Nombre IUPAC (1R,4R)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-amina;clorhidrato
SMILES CC1(C2CCC1(C(C2)N)C)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 7, 7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.73
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Clorhidrato 1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™ >