Learn More
Cloruro de 1-[[(6R,7R)-7-amino-2-carboxi-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-en-3-il]metil]-1-metilpirrolidinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-{[(6R,7R)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}-1-methylpyrrolidin-1-ium chloride |
| CAS | 103121-85-3 |
| Fórmula molecular | C13 H20 N3 O3 S . Cl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Pyrrolidinium, 1-[[(6R,7R)-7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, chloride, Pyrrolidinium, 1-[(7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl]-1-methyl-, hydroxide, inner salt, monohydrochloride, (6R-trans)-, 1-[[(6R,7R)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methylpyrrolidinium chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19N3O3S.ClH/c1-16(4-2-3-5-16)6-8-7-20-12-9(14)11(17)15(12)10(8)13(18)19;/h9,12H,2-7,14H2,1H3;1H/t9-,12-;/m1./s1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+]1(CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](N)C3=O)C(=O)O)CCCC1 |
| Nombre IUPAC | ácido (6R,7R)-7-amino-3-[(1-metilpirrolidin-1-io-1-il)metil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico; cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 333.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.0914 |