Learn More
1-[6-(trifluorometil)piridin-2-il]piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10152754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10152754 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10574984 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10555860 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10152754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW03804CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 127561-18-6
Fórmula molecular C10H12F3N3
Peso molecular (g/mol) 231.222
Clave InChI IAOMYUZAXMFANI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-6-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 2-piperazino-6-trifluoromethyl pyridine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, acmc-209bcl, 4-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine
PubChem CID 11424740
Nombre IUPAC 1-[6-(trifluorometil)piridin-2-il]piperazina
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC(=N2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.22
Porcentaje de pureza 97%