Learn More
1,6-Naftiridina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15535986 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15535986 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15535986 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457670010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Naphthyridine
CAS 253-72-5
Punto de fusión 36.0°C to 38.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H6N2
Número MDL MFCD00059750
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,6-diazanaphthalene, 1,6 naphthyridine, 1,6-pyridopyridine, unii-s1t14p7ow7, pyridino 4,3-b pyridine, 1,6naphthyridine, 1,6-naphthyridine, pubchem18071, acmc-1chvm, pyrido 4,3-b pyridine
Clave InChI VSOSXKMEQPYESP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C2C=CN=CC2=C1
Nombre IUPAC 1,6-naftiridina
Peso molecular (g/mol) 130.15
PubChem CID 67488
ChEBI CHEBI:36627
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.15
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación