Learn More
1,6-Naftiridin-2(1H)-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474570 1 g 1 g
11484570 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474570 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50121.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23616-29-7
Fórmula molecular C8H6N2O
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD07781179
Clave InChI ZQKMVHXJWJNEQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-naphthyridin-2 1h-one, acmc-1cgmu, pyrido 3,2-c pyridone, hydroxy-1,6-naphthyridine, 1,6-naphthyridine-2-one, 2-hydroxy-1,6-naphthyridine, 1,6 naphthyridin-2-ol #, 1h-1,6 naphthyridin-2-one
PubChem CID 589674
Nombre IUPAC 1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-2-one
SMILES O=C1NC2=CC=NC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Naphthyridin-2(1H)-one
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 97%