Learn More
1-(6-n-Butoxi-2-piridil)piperazina, Thermo Scientific™
Código de producto. 11469700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469700 1 g 1 g
11459700 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469700 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50954.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902837-07-4
Fórmula molecular C13H21N3O
Peso molecular (g/mol) 235.331
Número MDL MFCD08061085
Clave InChI PPOHEYKESQFZEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-6-butoxypyridin-2-yl piperazine, 1-6-n-butoxy-2-pyridyl piperazine, 1-6-butoxy pyridin-2-yl piperazine, acmc-20ap9t, 2-butoxy-6-piperazinylpyridine
PubChem CID 28054514
Nombre IUPAC 1-(6-butoxipiridin-2-il)piperazina
SMILES CCCCOC1=CC=CC(=N1)N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(6-n-Butoxy-2-pyridyl)piperazine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.33