Learn More
Ácido 1-(6-metilpiracin-2-il)piperidina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10317304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10317304 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10515374 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317304 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59001CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 930111-02-7
Fórmula molecular C11H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 221.26
Número MDL MFCD09879914
Clave InChI TTWSTFTZNIMXTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 24229596
Nombre IUPAC ácido 1-(6-metilpiracin-2-il)piperidina-3-carboxílico
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.26
Porcentaje de pureza 97%