Learn More
1-(6-metil-3-piridinil)-2-[4-(metilsulfonil)fenil]etanona, Mikromol™
Description
1-(6-metil-3-piridinil)-2-[4-(metilsulfonil)fenil]etanona
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone |
| CAS | 221615-75-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H15 N O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-ethanone, 1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO3S/c1-11-3-6-13(10-16-11)15(17)9-12-4-7-14(8-5-12)20(2,18)19/h3-8,10H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cn1)C(=O)Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(6-metilpiridin-3-il)-2-(4-metilsulfonilfenil)etanona |
| Show More |