Learn More
Ácido 1-(6-metil-2-piridinil)-1H-imidazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 477847-81-7 |
| Fórmula molecular | C10H9N3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N3O2/c1-7-3-2-4-9(12-7)13-5-8(10(14)15)11-6-13/h2-6H,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | Cc1cccc(n1)n2cnc(c2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-(6-metilpiridin-2-il)imidazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 203.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0695 |