Learn More
1-(6-metil-2-(fenilamino)pirimidin-4-il)propan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mepanipyrim-2-oxopropyl |
| CAS | 127824-82-2 |
| Fórmula molecular | C14 H15 N3 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[6-Methyl-2-(phenylamino)-4-pyrimidinyl]-2-propanone, Mepanipyrim-2-oxopropyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N3O/c1-10-8-13(9-11(2)18)17-14(15-10)16-12-6-4-3-5-7-12/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,15,16,17) |
| SMILES | CC(=O)Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-anilino-6-metilpirimidin-4-il)propan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 241.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.1215 |