Learn More
1-(6-Metoxinaftalen-2-il)etanona (acetilnerolina), Mikromol™
Código de producto. 17900876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17900876 25 mg 25 miligramos
17914466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17900876 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0152.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(6-Metoxinaftalen-2-il)etanona (acetilnerolina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylnerolin
CAS 3900-45-6
Nombres de analitos o componentes Acetylnerolin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H12 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Naproxen Imp. L (EP), Naproxen USP Related Compound L, Naproxen USP RC L, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone, Acetylnerolin, Naproxen Related Compound L, Naproxen Impurity L
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(6-metoxinaftalen-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 200.233
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.084 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.