Learn More
1-(6-Metoxi-2-naftil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486430 25 g 25 g
11476430 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486430 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25628.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77301-42-9 | C13H14O2 | 202.25 g/mol
Racemic 1-(6-methoxy-2-naphthyl)ethanol converts to the methyl ester of naproxen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(6-metoxi-2-naftil)etanol racémico se convierte en el éster metílico de naproxeno.
Solubilidad
Soluble en DMSO, acetona, diclorometano, etilacetato. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77301-42-9
Fórmula molecular C13H14O2
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD01632581
Clave InChI OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N
Sinónimo 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k
PubChem CID 575523
SMILES COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Punto de fusión 111°C to 112°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO,acetone,dichloromethane,ethylacetate. Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1-(6-metoxinaftalen-2-il)etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 98%