Learn More
1-(6-Hidroxinaftalen-2-il)etan-1-ona, TRC
Código de producto. 30309625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309625 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30309625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA436315250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CAS 10441-41-5
Fórmula molecular C12H10O2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O2/c1-8(13)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-7,14H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1
Nombre IUPAC 1-(6-hidroxinaftalen-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 186.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0681