Learn More
1,6-hexanediil bismetanoetiosulfonato, TRC
Código de producto. 30404209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404209 50 mg 50 miligramos
30394393 25 mg -
30390751 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29425050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-01-9
Fórmula molecular C8 H18 O4 S4
Peso molecular (g/mol) 306.49
Nombre IUPAC 1,6-bis(metilsulfonilsulfanil)hexano
SMILES CS(=O)(=O)SCCCCCCSS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Hexanediyl Bismethanethiosulfonate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O4S4/c1-15(9,10)13-7-5-3-4-6-8-14-16(2,11)12/h3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0088